Key Documents
8.06925
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Mandelic acid
for resolution of racemates for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Mandelic acid, L-Mandelic acid, L-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OH)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
241-240-8
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
pH
2.1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
Pf
130-132 °C
Température de transition
flash point >190 °C
Masse volumique apparente
670 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Clé InChI
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): +153.0 - +157.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
374.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 190 °C