605160
Thrombin, Plasminogen-Free, Bovine
Synonyme(s) :
Thrombin, Plasminogen-Free, Bovine
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥1000 NIH units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Solubilité
water: 1 mg/mL
Activité étrangère
Plasminogen, none detected (by rocket IEP)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable