Documents
565000
Millipore
Serine Protease Inhibitor Cocktail Set I - Calbiochem
About This Item
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.28
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3