Principaux documents
528240
Sigma-Aldrich
Platelet Membrane Glycoproteins, IIbIIIa, Human Platelets
1 MG
686,00 €
686,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
686,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
686,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Native, platelet membrane glycoprotein IIbIIIaA from human platelets. A platelet integrin that binds fibrinogen via the recognition sequence Arg-Gly-Asp-Ser. Acts as a receptor for such adhesive ligands as fibrinogen, fibronectin and von Willebrand factor during platelet stimulation. Glycoproteins IIb and IIIa constitute the fibrinogen receptor and are required for platelet aggregation. Glycoprotein IIb consists of two disulfide-linked subunits, GPIIbα and GPIIbβ, whereas GPIIIa has only one polypeptide chain.
Native, platelet membrane glycoprotein IIbIIIaA from human platelets. A platelet integrin that binds to fibrinogen via the recognition sequence Arg-Gly-Asp-Ser. Acts as a receptor for such adhesive ligands as fibrinogen, fibronectin and von Willebrand factor during platelet stimulation. Glycoproteins IIb and IIIa constitute the fibrinogen receptor and are required for platelet aggregation. Glycoprotein IIb consists of two disulfide-linked subunits, GPIIbα and GPIIbβ, whereas GPIIIa has only one polypeptide chain.
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 1 mM CaCl2, 50% glycerol, ≤0.1% sodium azide, pH 7.4.
Notes préparatoires
Prepared from serum that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Avoid freeze/thaw cycles.
Autres remarques
Schwarz M., et al. 2004. J. Pharmacol. Exp. Therap.308, 1002.
Wippler, J., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 8754.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)