Documents
5001S
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit
29-31 g/dL protein (Biuret), USA Origin, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Blood banking: suitable
Synonyme(s) :
30% Liquid Sampling Kit
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41141801
Nomenclature NACRES :
NA.28
product name
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit, 30% BSA, liquid
Qualité
special quality (Various)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 4 × 50 L
Origine
USA origin
Concentration
30% BSA
Technique(s)
blood typing: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Activité étrangère
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Composants
81070N, 81077N, 81177N, 820464
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3