454870
MARK/Par-1 Activity Inhibitor, 39621
The MARK/Par-1 Activity Inhibitor, 39621 controls the biological activity of MARK/Par-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
MARK/Par-1 Activity Inhibitor, 39621, Microtubule Affinity Regulating Kinase Inhibitor, MAP Affinity Regulating Kinase Inhibitor, PAR1 Inhibitor, N-(2,5-Dimethylphenyl)-2-(4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-ylthio)acetamide, N-(2,5-Dimethylphenyl)-2-(4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-ylthio)acetamide, Microtubule Affinity Regulating Kinase Inhibitor, MAP Affinity Regulating Kinase Inhibitor, PAR1 Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1C(SCC(NC2=C(C)C=CC(C)=C2)=O)=NC=CN1C3=CC=C(C=C3)OC
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable