420350
ICMT Inhibitor
The ICMT Inhibitor controls the biological activity of ICMT. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
ICMT Inhibitor, 2-(5-(3-Methylphenyl)-1-octyl-1H-indol-3-yl)acetamide, 2-(1-Octyl-5-m-tolyl-1H-indol-3-yl) acetamide, Cysmethynil, Cysmethynil, Isoprenylcysteine Carboxyl Methyltransferase Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
semisolid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable