407952
Ionomycin, Calcium Salt, Streptomyces conglobatus
Ionomycin, Calcium Salt, Streptomyces conglobatus, CAS 56092-82-1, is useful in cell activation experiments when calcium dose-response data are not required.
Synonyme(s) :
Ionomycin, Calcium Salt, Streptomyces conglobatus
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C41H71O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q-1;+2/p-1/b13-11+;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1
Clé InChI
RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Useful in cell activation experiments
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable