36-012
Anti-nitro-α/β-Synuclein (Tyr39) Antibody, clone nSyn14
clone nSyn14, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-NACP, Anti-PARK4, Anti-PD1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
nSyn14, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
nitration (Tyr39)
Informations sur le gène
human ... SNCA(6622)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Description de la cible
β-Synuclein, Mr 17kDa
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1