Key Documents
3000-OP
Millipore
Chlorure de calcium dihydrate
OmniPur®
Synonyme(s) :
Calcium chloride dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.28
Niveau de qualité
Forme
fine powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Pf
176 °C (dec.) (lit.)
Activité étrangère
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (as dihydrate); 99.0-105.0%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Iron (Fe): ≤0.001%
Protease: None detected
RNase: None detected
Sulfate (SO4): ≤0.01%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable