208923
CaMKII Inhibitor XII
Synonyme(s) :
CaMKII Inhibitor XII, Ca 2+/Calmodulin-Dependent Protein Kinase II Inhibitor XII
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable