Principaux documents
1.94520
Supelco
Éther de pétrole
parameter 40-60 °C, EMPLURA®
Synonyme(s) :
Petroleum ether
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
EMPLURA®
Paramètres
40-60 °C
Température de stockage
20-25°C
Catégories apparentées
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<-5.8 °F
Point d'éclair (°C)
< -21 °C