14-652-M
SIK Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human SIK, amino acids 1-281. For use in Kinase Assays.
About This Item
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 36.2 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... SIK1(150094)
Description générale
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human SIK, amino acids 1-281.
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: SIK
Qualité
Routinely evaluated by phosphorylation of AMARA Substrate Peptide (Catalog# 12-557).
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable