Documents
125057
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (S)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (S), volume 1 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (S), 1 ml
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Niveau de qualité
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
prepacked column
Paramètres
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
Volume
1 mL
Groupe de la matrice active
Methacrylate
Taille moyenne des particules
20-40 μm
Capacité
~100 mg, BSA binding capacity
Application(s)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Description générale
8 x 20mm
Remarque sur l'analyse
Appearance: passes test
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Articles
Explore strategies for separating empty and filled capsids in viral vector production. Learn about upstream strategies and how trends in AAV capsid design impact purification.