Documents
1.24568
Sigma-Aldrich
Protéinase K
(from Tritirachium album) chromatographically purified lyophilized 30 mAnson-U/mg for biochemistry and molecular biology EC 3.4.21.14
Synonyme(s) :
Protéinase K from Tritirachium album, Protéase alcaline tritirachium, Endopeptidase K
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Numéro de classement CE :
254-457-8
Nomenclature NACRES :
NA.51
Niveau de qualité
Forme
solid
Poids mol.
28.93 kDa
pH
6.2-6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Densité
1.1 g/cm3
Masse volumique apparente
35 kg/m3
Température de stockage
2-8°C
Application
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Élimine les endotoxines qui se lient aux protéines cationiques telles que le lysozyme et la ribonucléase A.
S′est avéré utile pour l′isolement des mitochondries hépatiques, de levure et de haricot mungo.
Détermination de la localisation des enzymes sur les membranes.
Traitement des coupes de tissus incluses en paraffine pour exposer les sites de liaison à l′antigène pour le marquage par anticorps.
Digestion des protéines des échantillons de tissu cérébral pour la recherche sur les prions responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).
Actions biochimiques/physiologiques
La protéinase K est une sérine protéase très stable et hautement réactive. Des études de cristallographie et de structure moléculaires ont indiqué que cette enzyme appartient à la famille des subtilisines, présentant une triade catalytique au site actif (Asp39-His69-Ser224). Elle est stable dans un vaste éventail d′environnements : pH, sels de tampon, détergents (SDS) et température. En présence de 0,1 à 0,5 % de SDS, la protéinase K reste active et peut digérer diverses protéines et nucléases dans les préparations d′ADN, sans compromettre l′intégrité de l′ADN isolé.
Remarque sur l'analyse
Apparence (couleur) : blanc
Apparence (description) : lyophilisat
Activité (hémoglobine ; pH 7,5 ; 37 °C) : ≥ 30,0 mAnson-U/mg
Activité spécifique (calcul sur protéine) : ≥ 40 mAnson-U/mg
DNases (activité de coupure ; pBR322 ; 6 h ; 37 °C) : non détectable
RNases (ARN ; 2 h ; 37 °C) : non détectable
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
D L Baggesen et al.
Journal of clinical microbiology, 35(1), 330-333 (1997-01-01)
Studies of pairs of Salmonella enterica serovar Enteritidis isolates from different poultry flocks showed that phage type (PT) 7 may be derived from PT 1, 4, and 6. The conversion appeared to be associated with loss of lipopolysaccharide. It is
Jan P M Langeveld et al.
Veterinary research, 52(1), 59-59 (2021-04-18)
The unconventional infectious agents of transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) are prions. Their infectivity co-appears with PrPSc, aberrant depositions of the host's cellular prion protein (PrPC). Successive heat treatment in the presence of detergent and proteolysis by a keratinase from Bacillus
L Bruno et al.
Immunity, 5(4), 343-352 (1996-10-01)
In peripheral lymphoid tissues of TCR transgenic mice that express the nominal antigen (HY peptide plus H-2Db MHC) recognized by the transgenic TCR, there exist unusual CD4-CD8- and CD4-CD8low cells bearing the transgenic TCR. Here we show that, unlike TCR
Takaharu Sasaki et al.
Cell reports, 28(1), 202-217 (2019-07-04)
Complex interactions between immune cells are an important component in the induction of obesity. Here, we show that Il2rg-/-Rag2-/- mice lacking all lymphocytes are resistant to diet-induced obesity. Transplantation of bone marrow cells from Rag2-/- mice, which lack only acquired
Keisuke Yoshida et al.
iScience, 24(7), 102773-102773 (2021-07-20)
As space travel becomes more accessible, it is important to understand the effects of spaceflight including microgravity, cosmic radiation, and psychological stress. However, the effect on offspring has not been well studied in mammals. Here we investigated the effect of
Articles
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Afficher tout