Documents
1.14556
Supelco
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.10-3.00 mg/L (NO3-N), 0.4-13.3 mg/L (NO3-), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Test en tube des nitrates dans l′eau de mer, photometric, 0.10-3.00 mg/L (NO3-N), 0.4-13.3 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 tests
Analyte(s) spécifique(s)
nitrate
Plage de mesure
0.10-3.00 mg/L (NO3-N)
0.4-13.3 mg/L (NO3-)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Resorcinol)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : photométrie (0,10 à 3,00 mg/l de NO₃-N, 0,4 à 13,3 mg/l de NO₃⁻) Spectroquant®
Ce test en tube des nitrates Spectroquant® est spécialement conçu pour l'analyse des faibles taux de nitrate dans l'eau de mer et les autres échantillons d'eau à forte teneur en chlorures. Les nitrates sont un nutriment essentiel à la croissance des animaux et des végétaux. Cependant, des taux élevés de nitrates sont susceptibles de représenter un danger pour les animaux et l'homme, en particulier chez les femmes enceintes et les nourrissons.
Les tests en tube Spectroquant® sont fournis avec des tubes de section circulaire préremplis de 16 mm ainsi que tous les réactifs nécessaires à la réalisation des analyses conformément à la notice d'utilisation.
Tous les tests en tube et les kits avec réactifs Spectroquant® sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 Oral
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2