1.10032
Total Hardness Test Strips, colorimetric
individually sealed, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
Synonyme(s) :
Water Hardness Chemical Test Strips
About This Item
Produits recommandés
product name
Total Hardness Test, colorimetric, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
Description
semi-quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Analyte(s) spécifique(s)
calcium, magnesium
water hardness measuring range
3-21 °d
4-26 °e
5-37 °f
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1