07-218
Anti-Notch1 Antibody, extracellular domain
Upstate®, from rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... NOTCH1(4851)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
L/N17 transfected Notch1 cell lysate
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13