07-1817
Anti-phospho-SRPK2 (Ser494) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein kinase SRPK2, SFRS protein kinase 2, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 2, SR-protein-specific kinase 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
Xenopus (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer494)
Informations sur le gène
human ... SRPK2(6733)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SRPK2 in 10 µg HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Untreated and insulin treated HepG2 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable