04-841
Anti-ROKα/ROCK-II Antibody, clone A9W4, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone A9W4, from rabbit
Synonyme(s) :
RhoA-binding kinase 2, Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 2, Rho-associated, coiled-coil-containing protein kinase II, p150 ROK-alpha, p164 ROCK-2, ROCK-II, ROKalpha, Rock2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A9W4, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse, bovine
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Rock2(25537)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
4 μL of a previous lot immunoprecipitated ROKα/ROCK-II from 500 μg of PC-12 lysate.
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:500-1:5000 dilution of this antibody detected ROKα/ROCK-II in RIPA lysates from PC-12 cells.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
RIPA lysates from PC-12 cells
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable