04-1578
Anti-Bruton′s tyrosine kinase (Btk) Antibody, clone 10D11
clone 10D11, from mouse
Synonyme(s) :
Agammaglobulinaemia tyrosine kinase, B-cell progenitor kinase, Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase, Bruton tyrosine kinase, dominant-negative kinase-deficient Brutons tyrosine kinase, tyrosine-protein kinase BTK
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10D11, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BTK(695)
Description générale
Spécificité
A higher molecular weight protein may be detected, which is thought to be a phosphorylated species of Btk or a related protein.
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 0.05- 1 µg/mL of this antibody detected Btk on 10 µg of Raji cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Raji cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable