Principaux documents
MAT390508954
Matrix Scientific
Ethyl 2,5-dibromofuran-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.93
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2,5-dibromo-3-furoate
Inchi Code
1S/C7H6Br2O3/c1-2-11-7(10)4-3-5(8)12-6(4)9/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
HHVVONFJFFOMEF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/097641.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/097641.html