Principaux documents
MAT370169774
Matrix Scientific
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.08
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H2F4N2/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9/h1-2H
Clé InChI
QEWJTWUFYSMONN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/071621.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/071621.html