Key Documents
MAT329179477
Matrix Scientific
2-Amino-5-fluoropyrimidine-4,6-diol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.09
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-5-fluoro-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C4H4FN3O2/c5-1-2(9)7-4(6)8-3(1)10/h(H4,6,7,8,9,10)
Clé InChI
XCKBZBJTAFWAEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059840.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059840.html