Principaux documents
MAT309668114
Matrix Scientific
Ethyl 4-hydroxy-2-oxo-1-(prop-2-ynyl)-1,2-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 4-hydroxy-2-oxo-1-(2-propynyl)-1,2-dihydro[1,8]naphthyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H12N2O4/c1-3-8-16-12-9(6-5-7-15-12)11(17)10(13(16)18)14(19)20-4-2/h1,5-7,10H,4,8H2,2H3
Clé InChI
DWHPGJORQQYZMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/058132.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/058132.html