Principaux documents
MAT246520573
Matrix Scientific
3-(2-Cyclohexylethyl)pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.32
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-cyclohexylethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C12H23N/c1-2-4-11(5-3-1)6-7-12-8-9-13-10-12/h11-13H,1-10H2
Clé InChI
DPAQXQNDWXXIJB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/053664.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/053664.html