Principaux documents
MAT246516223
Matrix Scientific
4-(2-Bromo-4-chlorophenoxy)piperidinehydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.05
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-bromo-4-chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13BrClNO.ClH/c12-10-7-8(13)1-2-11(10)15-9-3-5-14-6-4-9;/h1-2,7,9,14H,3-6H2;1H
Clé InChI
NSPKIDBMKZUYFK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050721.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050721.html