Principaux documents
MAT246516060
Matrix Scientific
Ethyl 4-(3-pyrrolidinyloxy)benzoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.74
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 4-(3-pyrrolidinyloxy)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO3.ClH/c1-2-16-13(15)10-3-5-11(6-4-10)17-12-7-8-14-9-12;/h3-6,12,14H,2,7-9H2,1H3;1H
Clé InChI
OEAFGWMSZRMXJW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050546.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050546.html