Principaux documents
MAT246513381
Matrix Scientific
3-Piperidinylmethyl acetate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.67
Numéro MDL:
Iupac Name
piperidin-3-ylmethyl acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-7(10)11-6-8-3-2-4-9-5-8;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H
Clé InChI
VTBXJOJIPKIEMU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/049042.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/049042.html