Principaux documents
MAT245151957
Matrix Scientific
{2-[4-(2-Methoxyethoxy)phenyl]ethyl}amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.72
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[4-(2-methoxyethoxy)phenyl]ethylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO2.ClH/c1-13-8-9-14-11-4-2-10(3-5-11)6-7-12;/h2-5H,6-9,12H2,1H3;1H
Clé InChI
JOCJGQXYTDYOSW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048778.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048778.html