Principaux documents
MAT239354174
Matrix Scientific
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,4-difluoro-5-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7F2NO/c1-11-7-3-6(10)4(8)2-5(7)9/h2-3H,10H2,1H3
Clé InChI
GTDAGSPNFKGGKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/047019.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/047019.html