Principaux documents
MAT239353981
Matrix Scientific
Methyl 4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-12-5-6-15-10-4-3-8(7-9(10)12)11(13)14-2/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
Clé InChI
WKTVFSQCCDLERH-UHFFFAOYSA-N
Purity
94%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/046811.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/046811.html