Principaux documents
MAT239353037
Matrix Scientific
3-Phenoxy-2-butanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
46/0.1mm
Iupac Name
3-phenoxy-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(11)9(2)12-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,1-2H3
Clé InChI
GYXROYABIGAUKY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/045804.html
Boiling point
46/0.1mm
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/045804.html