Principaux documents
MAT239352063
Matrix Scientific
Methyl 3-phenyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 3-phenyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-14-10(13)9-11-8(12-15-9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
PTGDVOKVOUFRCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/044711.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/044711.html