Key Documents
MAT238925928
Matrix Scientific
6-(2-Fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.26
Numéro MDL:
Pf
147-148
Iupac Name
6-(2-fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H7FN2OS/c13-9-4-2-1-3-8(9)11-10(7-16)15-5-6-17-12(15)14-11/h1-7H
Clé InChI
RZZWUVQMYIDSNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043577.html
Melting Point
147-148
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043577.html