Principaux documents
MAT196007571
Matrix Scientific
Methyl 5-isopropoxy-1H-indole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.27
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-isopropoxy-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-8(2)17-10-4-5-11-9(6-10)7-12(14-11)13(15)16-3/h4-8,14H,1-3H3
Clé InChI
IJFTXEWKRQOJCV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/038764.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/038764.html