Principaux documents
MAT184123964
Matrix Scientific
5-Chloro-1-methyl-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.62
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-12-7-3-2-5(10)4-6(7)11-8(12)9(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
GVLUKGCSZAAZJI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034432.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034432.html