Principaux documents
MAT184123585
Matrix Scientific
3-(6,8-Dimethyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-7-yl)-propionic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(6,8-dimethyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-7-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12N4O2/c1-6-8(3-4-9(15)16)7(2)13-14-5-11-12-10(6)14/h5,13H,2-4H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
SNLZVFOXVRUJKQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034265.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034265.html