Documents
MAT182086476
Matrix Scientific
4-Chloro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.55
Numéro MDL:
Point d'ébullition
157-160
Iupac Name
4-chloro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3ClF6/c9-4-1-2-5(7(10,11)12)6(3-4)8(13,14)15/h1-3H
Clé InChI
PWDDGDIIBURINF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/032385.html
Boiling point
157-160
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032385.html