Principaux documents
MAT161068914
Matrix Scientific
2-Ethylhexanohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-ethylhexanohydrazide
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-3-5-6-7(4-2)8(11)10-9/h7H,3-6,9H2,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
WOTFFLFEMKUWOF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029902.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029902.html