Principaux documents
MAT161068345
Matrix Scientific
1-(Thien-2-ylsulfonyl)piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2-thienylsulfonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S2/c11-14(12,8-2-1-7-13-8)10-5-3-9-4-6-10/h1-2,7,9H,3-6H2
Clé InChI
JEVLAMZYGHEJIS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029333.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029333.html