Principaux documents
MAT161066857
Matrix Scientific
2-(2,5-Dimethoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2,5-dimethoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H15NO4/c1-22-11-7-8-17(23-2)14(9-11)16-10-13(18(20)21)12-5-3-4-6-15(12)19-16/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
Clé InChI
XUHSEFGKTMFMJE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/027845.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027845.html