Principaux documents
MAT158503810
Matrix Scientific
2-Ethyl-3-methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethyl-3-methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-3-10-7(2)8-5-4-6-9(12(14)15)11(8)13-10/h4-6,13H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
BEHNSUINOFNASC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026468.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026468.html