Principaux documents
MAT158503382
Matrix Scientific
2-Ethoxyacetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2-ethoxyacetohydrazide
Inchi Code
1S/C4H10N2O2/c1-2-8-3-4(7)6-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
NBPLLPBYZXYAMN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026039.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026039.html