Principaux documents
MAT158503359
Matrix Scientific
2-({3-[(3-Phenylpropanoyl)amino]anilino}carbonyl)-benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.42
Numéro MDL:
Iupac Name
2-({3-[(3-phenylpropanoyl)amino]anilino}carbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C23H20N2O4/c26-21(14-13-16-7-2-1-3-8-16)24-17-9-6-10-18(15-17)25-22(27)19-11-4-5-12-20(19)23(28)29/h1-12,15H,13-14H2,(H,24,26)(H,25,27)(H,28,29)
Clé InChI
GVUZXHMPXKIQAE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026016.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026016.html