Principaux documents
MAT113929890
Matrix Scientific
1-Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-piperazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.72
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14F3N3O2.ClH/c1-16-4-6-17(7-5-16)10-3-2-9(12(13,14)15)8-11(10)18(19)20;/h2-3,8H,4-7H2,1H3;1H
Clé InChI
JPGOHCVWKGBVBS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024526.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024526.html