Principaux documents
MAT113929209
Matrix Scientific
3-Fluoro-4-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.24
Numéro MDL:
Pf
61-62
Iupac Name
3-fluoro-4-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C11H14FNO2/c12-10-6-8(13)3-4-11(10)15-7-9-2-1-5-14-9/h3-4,6,9H,1-2,5,7,13H2
Clé InChI
DXZDCWKEIBENSC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022738.html
Melting Point
61-62
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022738.html