Principaux documents
MAT113928527
Matrix Scientific
2-(2,4-Dimethylanilino)acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2,4-dimethylanilino)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H15N3O/c1-7-3-4-9(8(2)5-7)12-6-10(14)13-11/h3-5,12H,6,11H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
HCLZOVCDGZRFKC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023958.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023958.html