Principaux documents
MAT113926692
Matrix Scientific
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.09
Numéro MDL:
Pf
157-158
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO2S/c8-4-1-2-6(15(12,13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,(H2,12,13,14)
Clé InChI
AHFGKYBAYSEBPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023797.html
Melting Point
157-158
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023797.html