Key Documents
MAT047026023
Matrix Scientific
3-Pyridin-3-yl-3,4-dihydro-2H-benzo[f]quinolin-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.32
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-pyridinyl)-3,4-dihydrobenzo[f]quinolin-1(2H)-one
Inchi Code
1S/C18H14N2O/c21-17-10-16(13-5-3-9-19-11-13)20-15-8-7-12-4-1-2-6-14(12)18(15)17/h1-9,11,16,20H,10H2
Clé InChI
YLRGNLPUITYATC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007811.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007811.html